Kluczowe dokumenty
Z284688
Supelco
Spectroline® battery-operated UV lamp
Replacement 4 W longwave bulb
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
rozmiar
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Opis ogólny
  • 4 W longwave bulb
  • Requires 4 AA batteries (not included)
Przypis
CE Approved
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)