Kluczowe dokumenty
Z169633
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Lampa ultrafioletowa serii E
Wybierz wielkość
1 EA
3370,00 zł
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
3370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
szer. × dł. × wys.
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
moc wyjściowa
8 W
Opis ogólny
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informacje prawne
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Protokoły
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego
Questions
  1. How long can the UV lamp be turned on? Wish to use it to irradiate samples for up to 24 hours. Thanks
    1 answer
    1. The average useful life of each UV-A bulb is an estimated 3,000 hours.