Kluczowe dokumenty
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Synonim(y):
kosz do czyszczenia pipet, uchwyt pipety
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
Materiały
high-density polyethylene
rozmiar
D
Właściwości
Holds 400 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS5241-0040
dostępność
not available in EU
śr. zewn. koszyka
133 mm
Opis ogólny
Wytrzymałe kosze z HDPE na pipety. Kosze mają perforowane sito w podstawie dla pełnego drenażu i uchwyt do bezpiecznego przenoszenia z pojemnika do pojemnika.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)