Kluczowe dokumenty
Z275808
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size E, max. pipette length 600 mm 24 in.
Synonim(y):
kosz do czyszczenia pipet, uchwyt pipety
Wybierz wielkość
1 EA
1450,00 zł
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.01
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene
rozmiar
E
Właściwości
Holds 600 mm pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene DS5241-0050
dostępność
not available in EU
śr. zewn. koszyka
133 mm
Opis ogólny
Wytrzymałe kosze z HDPE na pipety. Kosze mają perforowane sito w podstawie dla pełnego drenażu i uchwyt do bezpiecznego przenoszenia z pojemnika do pojemnika.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)