Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 432,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18942-0000
Feature:
Holds 4 cans
Material:
epoxy (coated steel)
Packaging:
pack of 1 ea
432,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
epoxy (coated steel)
feature
Holds 4 cans
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18942-0000
W × D × H
5 1/2 in. × 8 1/2 in. × 7 3/4 in.
General description
For safe, convenient storage of Pasteur pipettes or transfer pipettes. Pipette cans not included.
Features and Benefits
- Sits flat on the benchtop for convenient access without "dropping" other pipettes
- Capacity of up to four sterilization cans
- Durable epoxy-coated blue surface
- Autoclavable
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material epoxy (coated steel) | material polypropylene | material - | material polystyrene |
| feature Holds 4 cans | feature Holds 50x pipettes | feature Holds 28 x pipettes | feature 16 small or 7 large pipettes |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18942-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18953-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18955-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F18940-0000 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| W × D × H 5 1/2 in. × 8 1/2 in. × 7 3/4 in. | W × D × H - | W × D × H - | W × D × H - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?