Kluczowe dokumenty
BAH171220000
Cleanware pipette rinsing system
for 61 cm (24 in.) pipettes
Wybierz wielkość
1 EA
4610,00 zł
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
4610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H17122-0000
Opis ogólny
  • Zawiera słoik na pipetę o długości 46 cm (18 cali), kosz i płuczkę
  • Wszystkie części są wykonane z odpornego na chemikalia i korozję polietylenu o niskiej gęstości
Informacje prawne
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)