Kluczowe dokumenty
Z558567
Sigma-Aldrich
Aldrich® microscale glassware kit
Deluxe
Synonim(y):
Zestaw naczyń szklanych
Wybierz wielkość
1 EA
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Components:
Z684139 Adapter, Claisen, 14/10 (1)
Z684163 Adapter, Thermometer, 14/10 (1)
Z684155 Adapter, Multipurpose, 14/10 (1)
Z684147 Adapter, Distilling, 14/10 (1)
Z684171 Adapter, Vacuum, 105D, 14/10 (1)
Z684236 Condenser, Air Reflux, 14/10 (1)
Z684244 Condenser, Jacketed Reflux, 14/10 (1)
Z684252 Distillation Head, Hickman w/sideport (1)
Z684260 Flask, Round Bottom, 10 mL, 14/10 (1)
Z684279 Flask, Round Bottom, 25 mL, 14/10 (1)
Z684287 Spin Bar PTFE, 2 × 7 mm (1)
Z684295 Spin Vane, 3 & 5 mL (1)
Z684309 Syringe, Glass, 1 mL (1)
Z684341 Tube, Craig, Complete, 2 mL (1)
Z684368 Tube, Drying, 14/10 (1)
Z684384 Tube, GC Collection, 5/5 (2)
Z684392 Tube, Sublimation (1)
Z684406 Vial, Conical, 0.1 mL (2)
Z684422 Vial, Conical, 3.0 mL (1)
Z684430 Vial, Conical, 5.0 mL (2)
Z684449 Vial, Conical, Thin Wall, 5 mL (1)
Z684198 Kit Box (1)
Z684228 Kit Foam (1)
High-quality, low cost glassware kits designed to cover a broad range of organic reactions in student labs and chemical research. Kits contain microscale glassware needed to perform experiments described in the textbook Microscale Organic Laboratory. 14/10 ground-glass joints with holed-caps and O-ring seals provide secure, gas-tight connections.
Economy kit - supplied in a compartmentalized PP storage box with hinged lid. Will do 95% of experiments described in the textbook.
Deluxe kit - supplied in a foam-lined plastic carrying case. Covers all experiments in the textbook.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)