Kluczowe dokumenty
Z265896
Karty Tamer
good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
mp
2040 °C
Opis ogólny
Non-reactive, alumina granules are good in boiling operations and are highly effective in controlling distillation of liquids. Avoid applications with strong alkalis and acids, 227g.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)