Kluczowe dokumenty
Z263176
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
1 PKG
720,00 zł
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
53-400
Połączenie
Joints threaded neck (53-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216944
pojemność
32 oz (1000 mL)
śr. × wys.
99 mm × 178 mm
kolor
amber
Cechy i korzyści
  • Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
  • Łatwe wyjmowanie zawartości
  • Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
  • Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
  • Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)