Kluczowe dokumenty
Z250171
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 125 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 24 ea
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
1 PKG
897,00 zł
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
897,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
897,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
rozmiar korka
38-400
Połączenie
Joints threaded neck (38-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216947
pojemność
125 mL
śr. × wys.
54 mm × 95 mm
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)