Z250228
Wheaton wide-mouth bottle
amber soda-lime glass bottle, capacity 1000 mL, white polypropylene cap, (PTFE faced LDPE liner), case of 12 ea
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
1020,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1020,00 zł
Polecane produkty
Materiały
(PTFE faced LDPE liner)
amber soda-lime glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (53-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216950
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
99 mm × 178 mm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
- Łatwe wyjmowanie zawartości
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
- Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)