Z263141
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 8 oz (250 mL), white polypropylene cap, amber, vinyl flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
831,52 zł
Cena katalogowa897,00 złZaoszczędź 7%Wybierz wielkość
About This Item
831,52 zł
Cena katalogowa897,00 złZaoszczędź 7%Polecane produkty
Materiały
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
rozmiar korka
45-400
Połączenie
Joints threaded neck (45-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pkg of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216942
pojemność
8 oz (250 mL)
śr. × wys.
66 mm × 119 mm
kolor
amber
Opis ogólny
- Butelka Wheaton z szerokim otworem jest produkowana ze szkła sodowo-wapniowego typu III.
- Butelki w kolorze bursztynowym najlepiej nadają się do przechowywania i transportu próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków.
- Szeroki otwór ułatwia dostęp do próbek.
- Idealne do ogólnego przechowywania małych i dużych objętości.
- Zawiera plombę zabezpieczającą próbkę.
Cechy i korzyści
- Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków
- Łatwe wyjmowanie zawartości
- Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie.
- Plomba antysabotażowa zapewnia szczelne zamknięcie butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie wchodzi w skład opakowań zbiorczych)
- Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)