As mentioned in the 'PROPERTIES' section of the Product Detail Page, this product is provided as a package of 24 each.
Z250163
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 2 oz (60 mL), white polypropylene cap, amber, PTFE flat liner
Synonim(y):
Butelka Wheaton, Butelki Wheaton, szklanka z szerokim otworem
Wybierz wielkość
759,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
759,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
rozmiar korka
33-400
Połączenie
Joints threaded neck (33-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216946
pojemność
2 oz (60 mL)
śr. × wys.
44 mm × 75 mm
kolor
amber
Opis ogólny
- Butelka Wheaton z szerokim otworem jest produkowana ze szkła sodowo-wapniowego typu III.
- Butelki w kolorze bursztynowym najlepiej nadają się do przechowywania i transportu próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków.
- Szeroki otwór ułatwia dostęp do próbek.
- Idealne do ogólnego przechowywania małych i dużych objętości.
- Zawiera plombę zabezpieczającą próbkę.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
How many in one package
1 answer-
Helpful?
-
-
bonjour, est ce que la référence Z250163 supprote la congélation?
1 answer-
The temperature resistance of this product has not been determined. However, soda lime glass is generally suitable for freezing. It is recommended to reduce the temperature gradually, at no more than 50 degree increments. It is also generally acceptable to freeze polypropylene, which is the material used for the cap. This material does tend to become more brittle at temperatures lower than 0°C.