Merck
Z250198
Sigma-Aldrich
Wheaton wide-mouth bottle
capacity 8 oz (250 mL), white polypropylene cap, amber, PTFE flat liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, wide mouth glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (45-400)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
with cap
with cap
opakowanie
case of 24 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216948
pojemność
8 oz (250 mL)
śr. × wys.
66 mm × 119 mm
kolor
amber
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.