Kluczowe dokumenty
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
Wybierz wielkość
1 EA
241,00 zł
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
241,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
241,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 65608
Średnica
39.4 mm
Opis ogólny
Pokrywy mogą nie pasować dokładnie do tygli ze względu na nieuniknione różnice grubości ścianek w tyglu.
For Z247626
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)