Z247170
Coors™ porcelain crucible
Wide form, capacity 30 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
porcelain
rozmiar korka
D
opakowanie
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66136
Wysokość
31 mm
pojemność
30 mL
śr. zewn. górnej części
50 mm
Opis ogólny
Glazed inside and out, except for outside bottom surface and rim.
Order covers separately.
- Max. use temp.: 1150°C; limit of use evacuated: 1300°C
- Crucibles are not porous so there should not be any change in weight after firing
Order covers separately.
Cechy i korzyści
- Ensures great resistance to thermal-shock
- Durable
- Rigid
- Sustained refractory qualities
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)