Kluczowe dokumenty
Z247081
Coors Gooch crucible
porcelain, capacity 34 mL, with perforated bottom
Wybierz wielkość
1 EA
104,00 zł
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
104,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
104,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
porcelain
opis
Diameter of Holes (mm) : 0.7
fits filter diam. 23 - 24 mm
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Coorstek 66151
pojemność
34 mL
śr. zewn. górnej części
40 mm
Opis ogólny
Glazed inside and out except for outside bottom surface and rim. Used for total suspended solids determinations.
Informacje prawne
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)