Kluczowe dokumenty
Z244023
Sigma-Aldrich
ACE Manifold with threaded stopcocks
positions, 5
Wybierz wielkość
1 EA
5750,00 zł
5750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
5750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
positions 5
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 872954
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Greaseless vacuum/gas manifold with 0 to 4mm high-vacuum PTFE, three-way stopcocks for takeoffs. One end of each manifold tube has a #7 Ace-Thred for easy cleaning. Ends are supplied with nylon stopper/plugs with FETFE® O-rings. Port connections are 8mm O.D. Vacuum and gas connections are 1/2in. o.d.
Informacje prawne
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)