Kluczowe dokumenty
SYNM171005
Synthware Rozdzielacz próżni/gazu obojętnego z podwójnym bankiem i zaworami wysokiego podciśnienia
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left
Synonim(y):
Synthware M171005, kolektor próżniowy, jednostka próżniowa
Wybierz wielkość
1 EA
3980,00 zł
3980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
3980,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
number of ports 5
producent / nazwa handlowa
M171005
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)