Kluczowe dokumenty
Z530735
Sigma-Aldrich
Space Saver vacuum manifold
positions, 5, L 305 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
Właściwości
positions 5
Długość
305 mm
Opis ogólny
Designed for laboratories where space is at a premium.
Features:
  • Takes up 35% less space than the traditional 5-position manifold
  • Compact size with ample space for lattice clamps
  • High-vacuum PTFE valves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)