Kluczowe dokumenty
Z517542
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum manifold with joints
positions, 5, joint: ST/NS 29/32
Wybierz wielkość
1 EA
6060,00 zł
6060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
6060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS29/32
Właściwości
positions 5
Długość
500 mm
Opis ogólny
This practical design provides clearance to accommodate 250mL flasks with a snap of a Keck® clip. Manifolds are available with either <ST/>14/20, <ST/>24/40, or <ST/>29/32 joints. Glass stopcocks have a 4mm bore.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)