Kluczowe dokumenty
Z202703
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 4
Wybierz wielkość
1 EA
5770,00 zł
5770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5770,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
5770,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
positions 4
Długość
400 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4 mm bore glass stopcocks.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)