Kluczowe dokumenty
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
Wybierz wielkość
1 EA
225,00 zł
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
225,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
225,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red silicone bulb
producent / nazwa handlowa
SILRED-001
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3