Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Wybierz wielkość
62,10 zł
Wybierz wielkość
About This Item
62,10 zł
Polecane produkty
Materiały
natural rubber
thimble red
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
200-2B
pojemność
2 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
What are the dimensions for the 2ml pipette bulb (product Z136042)?
1 answer-
The 2ml pipette bulb (product Z136042) is a natural rubber bulb with a 2ml capacity. It has the following dimensions:Bore Size: 6mmDiameter: 13mmLength: 32mm