Z136468
Pipette fillers
red natural rubber bulb type
About This Item
Polecane produkty
Materiały
red natural rubber bulb
producent / nazwa handlowa
RED-001
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.