Przejdź do
Z333972
BRAND® pipette fillers
FLIP, for pipettes up to 100 mL
Synonim(y):
natural rubber pipette fillers, pipet controller, pipet filler, pipette manual filler
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
56,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25400
Volume:
100 mL
Material:
natural rubber
56,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural rubber
description
2 valves
feature
FLIP, for pipettes up to 100 mL
manufacturer/tradename
BRAND 25400
volume
100 mL
General description
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Other Notes
BR25400 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z333999Z333980Z136468
Pipette fillers red natural rubber bulb type
Z136468
Pipette fillers
description
FLIP, for pipettes up to 100 mL
description
universal design, for pipettes up to 100 mL
description
Standard, for pipettes up to 10 mL
description
red natural rubber bulb type
volume
100 mL
volume
100 mL
volume
10 mL
volume
-
material
natural rubber
material
natural rubber
material
natural rubber
material
red natural rubber bulb
manufacturer/tradename
BRAND 25400
manufacturer/tradename
BRAND 25315
manufacturer/tradename
BRAND 25300
manufacturer/tradename
RED-001
description
2 valves
description
3 valves
description
3 valves
description
-
feature
FLIP
feature
for pipettes up to 100 mL
feature
for pipettes up to 10 mL, Standard
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® pipette fillers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)