Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 45,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
BRAND 25300
Volume:
10 mL
Material:
natural rubber
45,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
natural rubber
Quality Segment
description
3 valves
feature
Standard, for pipettes up to 10 mL
manufacturer/tradename
BRAND 25300
volume
10 mL
General description
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Other Notes
BR25300 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Standard, for pipettes up to 10 mL | description - | description withdraw volume 6.2 mL (including bulb), graduations, 3 mL (subdivision 0.5 mL), drop quantity 22 per mL | description FLIP, for pipettes up to 100 mL |
| volume 10 mL | volume - | volume - | volume 100 mL |
| material natural rubber | material natural rubber | material PE-LD | material natural rubber |
| manufacturer/tradename BRAND 25300 | manufacturer/tradename BRAND 124700 | manufacturer/tradename BRAND 747760 | manufacturer/tradename BRAND 25400 |
| description 3 valves | description - | description - | description 2 valves |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| feature for pipettes up to 10 mL | feature - | feature graduations 3 mL (subdivision 0.5 mL) | feature FLIP, for pipettes up to 100 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® pipette fillers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?