Kluczowe dokumenty
Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
Synonim(y):
conical flasks
Wybierz wielkość
10 EA
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
case of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212012409
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
100 mm
pojemność
100 mL
śr. zewn. kolby
65 mm
śr. króćca do węża
11 mm , for tube connection
śr. wewn. szyjki
24 mm
Opis ogólny
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)