Kluczowe dokumenty
Z232661
Duran® filtering flask
capacity 250 mL
Synonim(y):
conical flasks
Wybierz wielkość
1 EA
253,00 zł
10 EA
1880,00 zł
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
253,00 zł
10 EA
1880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 34 mm
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
case of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212013602
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
155 mm
pojemność
250 mL
śr. zewn. kolby
85 mm
śr. króćca do węża
11 mm , for tube connection
śr. wewn. szyjki
34.5 mm
Opis ogólny
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1