rozmiar
5
opakowanie
pkg of 12 ea
wys. × grubość
35 mm × 4 mm
dno śr. zewn. × śr. wewn.
38 mm × 30 mm
górna część śr. zewn. × śr. wewn.
58 mm × 50 mm
Opis ogólny
For Buchner, conical, fritted-glass, and porcelain filter funnels. Gray neoprene rubber adapters fit singly or can be nested around funnel stem to produce a good fit. Withstands autoclaving.