Kluczowe dokumenty
Z232696
Duran® filtering flask
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
conical flasks
Wybierz wielkość
1 EA
402,00 zł
10 EA
2980,00 zł
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
402,00 zł
10 EA
2980,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
402,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint ST/NS neckI.D. 45 mm
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
case of 10
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212015406
dostępność
not available in USA and Canada
Wysokość
230 mm
pojemność
1,000 mL
śr. zewn. kolby
135 mm
śr. króćca do węża
11 mm , for tube connection
śr. wewn. szyjki
45 mm
Opis ogólny
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)