Przejdź do
Z693707
Duran® filtering flask, with Keck® assembly set
capacity 500 mL
Synonim(y):
212044453
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Capacity:
500 mL
Material:
borosilicate glass , flat bottom flask
Manufacturer/tradename:
DWK Life Sciences DURAN® 212044453
Packaging:
pkg of 1 ea, pkg of 10 ea
Joint:
joint ST/NS neck34 mm I.D.
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass , flat bottom flask
joint
joint ST/NS neck34 mm I.D.
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea, pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 212044453
availability
not available in USA and Canada
capacity
500 mL
General description
The Duran filtering flask includes a Keck clip assembly and is idea for vacuum filtrations. The plastic hose connections meet safety and product regulations, and the flask has the Erlenmeyer shape.
Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3, the flasks have maximum chemical and thermal resistance and meet ISO 6556 standard.
Legal Information
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z693685Z693715Z693693
description
capacity 500 mL
description
capacity 100 mL
description
capacity 1000 mL
description
capacity 250 mL
capacity
500 mL
capacity
100 mL
capacity
1000 mL
capacity
250 mL
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 212044453
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 212042452
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 212045458
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences DURAN® 212043654
joint
joint ST/NS neck34 mm I.D.
joint
joint ST/NS neck24 mm
joint
joint ST/NS neck45 mm I.D.
joint
joint ST/NS neck34 mm I.D.
material
flat bottom flask, borosilicate glass
material
borosilicate glass , flat bottom flask
material
flat bottom flask, borosilicate glass
material
flat bottom flask, borosilicate glass
packaging
pkg of 1 ea, pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea, pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea, pkg of 10 ea
packaging
pkg of 10 ea, pkg of 1 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)