Kluczowe dokumenty
Z202827
Sigma-Aldrich
Glass spatulas
Spoon and paddle ends, diam. × L 7 mm × 200 mm
Wybierz wielkość
1 EA
359,00 zł
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
359,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
śr. × dł.
7 mm × 200 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)