Kluczowe dokumenty
BR139817
BRAND® double ended laboratory spatula/spoon
L 180 mm
Synonim(y):
Spatula
Wybierz wielkość
10 EA
108,00 zł
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
108,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
108,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polystyrene
producent / nazwa handlowa
BRAND 139817
Długość
180 mm
Opis ogólny
Dwustronna szpatułka/łyżka laboratoryjna BRAND® jest wszechstronnym i niezbędnym narzędziem przeznaczonym do różnych zastosowań laboratoryjnych. Wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu (PS) szpatułka/łyżka doskonale nadaje się do mieszania, przenoszenia i manipulowania różnymi materiałami zarówno w środowiskach badawczych, jak i edukacyjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)