Kluczowe dokumenty
Z115274
PTFE-coated spatulas
Square-cut, L 7 1/4 in.
Wybierz wielkość
2 EA
542,00 zł
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
542,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H36703-0000
Długość
7 1/4 in.
Opis ogólny
2 sztuki w opakowaniu
  • Narzędzie z polerowanej stali nierdzewnej z nieprzywierającą powłoką Fluo-Kem® PTFE® 1324
  • Dwustronna szpatułka, wybierz kombinację ostrzy, aby spełnić wymagania
  • Zgodność z FDA do kontaktu z żywnością
Opis: 4 mm średnicy x 184 mm (0,156" x 71/4")
Informacje prawne
Fluo-kem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)