Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 56,20 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41122403
56,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15906
L × W
150 mm × 3.8 mm
General description
Łopatka przenosi, podnosi i obsługuje proszki i materiały ziarniste.
Features and Benefits
- Wykonany z niklowanego drutu ze stali nierdzewnej
- Przeszklone wykończenie z końcówką typu Hayman (płaska i łyżka)
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15906 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15907 | manufacturer/tradename Bel-Art H36719-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art H36718-0000 |
| material stainless steel | material stainless steel | material brown FEP blade | material stainless steel blade |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W 150 mm × 3.8 mm | L × W 195 mm × 7.9 mm | L × W - | L × W - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?