Kluczowe dokumenty
Z177938
Scienceware® chemical spoons
L 18 cm
Synonim(y):
szpatułka laboratoryjna, łyżka laboratoryjna
Wybierz wielkość
2 EA
375,00 zł
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
375,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
Bel-Art H367290018
Długość
18 cm
rozmiar końcówki łyżki
0.8 mL , small
2.8 mL , large
Opis ogólny
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)