BR122562
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Bottles, Glass, Laboratory bottle
Wybierz wielkość
894,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
894,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 122562
pojemność
1000 mL
śr. × wys.
101 mm × 232 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)