Kluczowe dokumenty
Z408514
Sigma-Aldrich
Scienceware® wash bottle carrier
Holds 6 x 8/16 oz bottles
Synonim(y):
nośniki butelek, uchwyt na butelkę
Wybierz wielkość
1 EA
336,00 zł
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
336,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.17
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 6 x 8/16 oz bottles
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F11640-0001
dł. × szer. × wys.
286 mm × 194 mm × 225 mm
Opis ogólny
Lightweight, PP carrier transports up to six 8 or 16 oz wash bottles. Autoclavable at 121°C. Bottles are not included.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)