Kluczowe dokumenty
BAF169600000
SP Bel-Art® Truncated Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 4 Liter Bottle (1 gallon)
Synonim(y):
nośnik butelki rozpuszczalnika
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Właściwości
to hold one 4 Liter Bottle (1 gallon)
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F16960-0000
Wys. × śr.
13.375 in. (350 mm) × 8 in. (200 mm)
Opis ogólny
Nośniki z polietylenu z powlekanymi żywicą epoksydową, grubymi stalowymi wspornikami mają szerokie żebra zarówno po bokach, jak i na dnie, aby wspierać i amortyzować butelki.
Cechy i korzyści
  • Pokrywka w kształcie stożka ma w górnej części otwór o średnicy 16 mm (5/8") umożliwiający włożenie rurki; upraszcza przenoszenie płynów bez przelewania.
  • Ścięta pokrywa umożliwia nalewanie bez zdejmowania pokrywy
  • Zaprojektowany do przechowywania standardowych amerykańskich butelek z odczynnikami
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)