Kluczowe dokumenty
Z680362
Eco-friendly glassine weighing boat
diam. 3.5 in., biodegradable
Wybierz wielkość
150 EA
184,00 zł
24 X 150 EA
3420,00 zł
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 EA
184,00 zł
24 X 150 EA
3420,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
184,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
circles
glassine paper
opakowanie
pack of 150 ea (Internal packs of 150)
case of 3600 ea
producent / nazwa handlowa
Diversified Biotech BOAT-2000
Średnica
3.5 in.
śr. naczynia
89 mm
Opis ogólny
Biodegradable- Guilt-free glassine paper will completely breakdown when discarded.
No Static Build Up- Glassine paper is free of static electricity that plagues disposable plastic weighing dishes (polystyrene and polyethylene).
Contaminant Free- Pure glassine is an ultra-clean "Green" paper product.
Easy Use- Robust and durable yet easy to fold for pouring.
Color Contrast- Chocolate-colored glassine reveals every particle of material.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)