Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5701502
Sigma-Aldrich
Anty-SRSF1/SF2/ASF
Wybierz wielkość
100 μL
1700,00 zł
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.1 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF1(6426)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek czynników splicingowych bogatych w argininę/serynę. Kodowane białko może aktywować lub hamować splicing, w zależności od jego stanu fosforylacji i partnerów interakcji. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkrypcji. Na chromosomie 13 znajduje się pseudogen tego genu. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2014].
Immunogen
Zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SRSF1/SRSF1/SF2/ASF
Postać fizyczna
Bufor: PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH7,3.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)