Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
40161501
Manufacturer/tradename:
V415045
Joint:
joint: ST/NS35/20
853,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócjoint
joint: ST/NS35/20
manufacturer/tradename
V415045
General description
Do użytku z kolektorami próżniowymi wyposażonymi w przeguby 35/20. Adaptery rurek i zacisk przegubu kulowego należy zamawiać osobno.
Akcesoria:
SYNV175037 Górny adapter rurek
SYNV175038 Środkowy adapter rurek
SYNV175039 Dolny adapter rurek
Z154075 Zacisk przegubu kulowego 35/20
Akcesoria:
SYNV175037 Górny adapter rurek
SYNV175038 Środkowy adapter rurek
SYNV175039 Dolny adapter rurek
Z154075 Zacisk przegubu kulowego 35/20
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 35/20 | description joint: ST/NS 34/45, body O.D. 40 mm, L 225 mm , below joint | description body O.D. 40 mm, L 225 mm , below joint | description body O.D. 50 mm, L 250 mm , below joint |
| manufacturer/tradename V415045 | manufacturer/tradename Synthware V164034 | manufacturer/tradename Synthware V103834 | manufacturer/tradename Synthware V104045 |
| joint joint: ST/NS35/20 | joint joint: ST/NS34/45 | joint - | joint - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?