Kluczowe dokumenty
Z156531
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 65/40
Wybierz wielkość
1 EA
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
stainless steel
Połączenie
joint: SJ65/40
Opis ogólny
Stosować z zestawami kulowymi do chromatografii błyskowej i kolbami odbieralnika z wyparką obrotową.
For use with Z13,730-8 and Z13,731-6
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)