Z148717
Sigma-Aldrich® TLC Plates
chiral-silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm, binder, Polymeric, fluorescent indicator: no
About This Item
Polecane produkty
Materiały
chiral-silica gel matrix
glass support
Właściwości
binder Polymeric
fluorescent indicator: no
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
250 μm
wielkość cząstki
10 μm
Opis ogólny
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Zastosowanie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)