Z122785
Sigma-Aldrich® TLC Plates
silica gel 60 matrix
Synonim(y):
Płytki do chromatografii cienkowarstwowej Sigma-Aldrich
Wybierz wielkość
804,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
804,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polyester support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
opakowanie
pkg of 25 plates
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
dł. × szerokość
20 cm × 20 cm
grubość warstwy
200 μm
wielkość cząstki
5-17 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Silica gel - for weakly to strongly polar separations, pore size 60 Å
- High purity silica gel - acid washed for separation of aflatoxins
- Cellulose - for partition chromatography, (SigmaCell Type 100 Cellulose)
- Cellulose PEI - for separation of weak anions (amino acids, peptides) PEI plates may turn slightly yellow, affecting separation. Pre-develop plates in distilled water to minimize yellow color.
- Chiral silica - for separation of optically active isomers by ligand exchange, pore size 60Å
Zastosowanie
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)