Kluczowe dokumenty
Z529710
Supelco
Aldrich® chromatography sprayer
size 10 mL
Wybierz wielkość
1 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
rozmiar
10 mL
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Provides a fine, uniform spray that is optimized for the development of TLC plates. Also suited for use in electrophoresis.
  • Adjustable spray pattern using thumb on vent hole
  • Greaseless, screw-threaded joint will not seize; a simple turn of the threaded cap pulls joint apart safely
  • Threaded SafetyBarb® connector prevents accidental breakage during tubing installation or removal
  • Uses low-pressure gas or air
Powiązanie
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Evgeni Eltzov et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 572-578 (2016-09-13)
A new colorimetric immunoassay concept, utilizing conventional lateral flow membranes (e.g., conjugation, sample, absorption and nitrocellulose), were placed in a different configuration in a stacking manner, where the liquid sample that may contain the analyte diffuses from the bottom to