Kluczowe dokumenty
Z147958
Sigma-Aldrich
1143 bubbler z odwróconym przepływem
capacity 25 mL , per chamber
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki
Wybierz wielkość
1 EA
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pojemność
25 mL , per chamber
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)