Kluczowe dokumenty
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Synonim(y):
Bubbler oleju mineralnego, Synthware B257040
Wybierz wielkość
1 EA
206,00 zł
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
206,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
206,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware B257040
śr. zewn. × wys.
185 mm
Opis ogólny
Z przyłączem węża o średnicy zewnętrznej 10 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)