Kluczowe dokumenty
Z530336
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
bubblery naukowe, bąbelki
Wybierz wielkość
1 EA
791,00 zł
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
791,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
pojemność
5-7 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)